missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sertralinhydrochlorid 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base), LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sertraline Hydrochloride |
| CAS | 79559-97-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Sertraline Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C17 H17 Cl2 N . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Sertraline Hydrochloride, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride (1:1), (1S-cis)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthaleneamine hydrochloride, (1S,4S)-N-Methyl-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, Altruline, Aremis, Atruline, Cp 51974-1, Dominum, Gladem, Jzoloft, Lesefer, Lustral, Selectra, Serlift, Sertraline hydrochloride, Seserine, Sirto, Sosser, Stimuloton, Zolof, Zoloft |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1 |
| Lösungstyp | Single Solution |
| SMILES | Cl.CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?