Learn More
Sertaconazole nitrate, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sertaconazol-Nitrat |
| CAS | 99592-39-9 |
| Menge | 1 g |
| Schmelzpunkt | 156°bis 165 °C |
| Versandbedingung | Keine besonderen Anforderungen |
| Produktlinie | Biowissenschaft |
| Summenformel | C20 H15 Cl3 N2 O S . H N O3 |
| Physikalische Form | Pulver |
| Farbe | Weiß bis Beige |
| Reinheit | ≥ 97,5 % |