Learn More
Kartell™ Pistille mit geriffelter Reibfläche
Artikelnummer. p-8007256
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2mL
5 mL
15mL
30mL
50mL
Höhe (metrisch):
230 mm
235 mm
270 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10687301
Marke: Kartell™ 0630200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der geriffelte Pistill eignet sich zum effizienteren Verteilen von Homogenat in einem Mörser. Die Kartell™ geriffelten Pistille sind ideal für zähe Materialien wie Tumoren und Gewebe.
  • PTFE-Kopf mit Edelstahlwelle
  • Für die Verwendung mit einem Borosilikatmörser zum Zerkleinern von Proben
  • Ideal für zähe Gewebe wie z. B. Tumore
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2mL
Außendurchmesser (metrisch) 6.5 mm-Welle
Produkttyp Gezahnter Stößel
Material PTFE (Kopf), Edelstahl (Welle)
Zur Verwendung mit (Geräte) Gewebemühle
Höhe (metrisch) 230 mm
Typ Gezahnter Stößel