Learn More
Kartell™ Pistille mit geriffelter Reibfläche
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2mL
5 mL
15mL
30mL
50mL
Höhe (metrisch):
230 mm
235 mm
270 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Beschreibung
- PTFE-Kopf mit Edelstahlwelle
- Für die Verwendung mit einem Borosilikatmörser zum Zerkleinern von Proben
- Ideal für zähe Gewebe wie z. B. Tumore
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5 mL |
| Produkttyp | Gezahnter Stößel |
| Material | PTFE (Kopf), Edelstahl (Welle) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gewebemühle |
| Höhe (metrisch) | 235 mm |