missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Serpin E1/PAI-1 Antibody (1D5) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
275.00 CHF - 689.00 CHF
Spezifikation
| Antigen | Serpin E1/PAI-1 |
|---|---|
| Klon | 1D5 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18666605
|
Novus Biologicals
NBP2-37532-0.025ml |
0.025 mL |
275.00 CHF
0.03 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18016194
|
Novus Biologicals
NBP2-37532 |
0.1 mL |
689.00 CHF
0.10 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Serpin E1/PAI-1 Monoclonal specifically detects Serpin E1/PAI-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.Spezifikation
| Serpin E1/PAI-1 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| Endothelial plasminogen activator inhibitor, PAI1PAI-1, PAISerpin E1, PLANH1plasminogen activator inhibitor 1, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade E (nexin, plasminogenactivator inhibitor type 1), member 1, serpin peptidase inhibitor, clade E (nexin, plasminogen activator inhibitortype 1), member 1 | |
| SERPINE1 | |
| IgG1 | |
| Affinity Purified |
| 1D5 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Cancer | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| 5054 | |
| Purified recombinant fragment of human SERPINE1 expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 45 kDa |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts