Learn More
Serpin D1/Heparin Cofactor II Antibody (008), PerCP, R&D Systems™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Serpin D1/Heparin Cofactor II Monoclonal specifically detects Serpin D1/Heparin Cofactor II in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Spécification
Spécification
| Antigène | Serpin D1/Heparin Cofactor II |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 008 |
| Conjugué | PerCP |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | HC2LS2, HCF2clade D (heparin cofactor), member 1, HC-II, Heparin cofactor II, HLS2HCII, leuserpin 2, Protease inhibitor leuserpin-2, Serpin D1, serpin peptidase inhibitor, clade D (heparin cofactor), member 1 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Serpin D1/Heparin Cofactor II (Accession#: NP_000176.2; Met1-Ser499). |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?