Learn More
Serotonin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464797
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11464797
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21263.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 153-98-0 | C10H13ClN2O | 212.677 g/mol
Serotonin hydrochloride is used as a neurotransmitter and function as an endogenous serotonin receptor agonist in various biochemical processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Serotonin-Hydrochlorid wird als Neurotransmitter verwendet und dient als endogener Serotonin-Rezeptoragonist in verschiedenen biochemischen Prozessen. Es ist eine aktive Komponente, die zur Regelung von Stimmung, Erbrechen, Kognition und Appetit in vivo verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Salzsäure und Dimethylsulfoxid. Unlöslich in Äther und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Lichtempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 153-98-0
Summenformel C10H13ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 212.677
MDL-Nummer MFCD00012686
InChI-Schlüssel MDIGAZPGKJFIAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym serotonin hydrochloride, 5-hydroxytryptamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-1h-indol-5-ol hydrochloride, serotonin hcl, 5-hydroxytryptamine hcl, unii-gkn429m9vs, ccris 4420, 1h-indol-5-ol, 3-2-aminoethyl-, monohydrochloride, gkn429m9vs, 3-2-aminoethyl indol-5-ol, chloride
PubChem CID 160436
IUPAC-Name 3-(2-Aminoethyl)-1H-Indol-5-ol;Hydrochlorid
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CCN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Serotonin Hydrochloride
Schmelzpunkt 167°C to 172°C
Prozentgehaltsbereich 0.99
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3570963
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Merck Index 14,8463
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,hydrochloric acid and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ether and chloroform.
Formelmasse 212.68
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Serotonin hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Serotonin hydrochloride