Learn More
Serotonin-Kreatin-Sulfat-Monohydrat (5-Hydroxy-Tryptamin-Kreatinin-Sulfat-Monohydrat), TRC
Artikelnummer. 30389336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30389336 1 g -
30392548 250 mg 250 Milligramm
30397066 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30389336 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9749901G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61-47-2
Summenformel C10 H12 N2 O . C4 H7 N3 O . H2 O . H2 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 405.43
Synonym 5-Hydroxytryptamine creatinine sulfate monohydrate
IUPAC-Name 3-(2-aminoethyl)-1H-indol-5-ol; 2-Imino-1-Methylimidazolidin-4-One; Schwefelsäure; Hydrate
SMILES O.CN1CC(=O)NC1=N.NCCc2c[nH]c3ccc(O)cc23.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Serotonin creatine sulfate monohydrate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N2O.C4H7N3O.H2O4S.H2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;1-7-2-3(8)6-4(7)5;1-5(2,3)4;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;2H2,1H3,(H2,5,6,8);(H2,1,2,3,4);1H2
Formelmasse 405.1318