Learn More
Kartell SpA Seropet
Beschreibung
Die besonders leichte Struktur sorgt für eine angenehme Nutzung, auch bei längerer Nutzung, und ihre besondere Konfiguration macht sie auch ideal für den Einsatz unter der Haube. Die Tasten sind sehr leicht zugänglich, um verschiedene Modi zu wählen, je nach verwendetem Volumen-Pipette und Viskosität der zu aspirierenden Flüssigkeit. Er ist im Falle einer übermäßigen Aspiration durch den Filter am Sauggerät und am Sicherheitsventil vor Kreuzkontamination geschützt. Sie wird mit Batterieladegerät, einem schützenden PTFE-hydrophoben Filter (0,2 μm) und einer Klebestütze zur Befestigung am Labortisch geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Verschieden |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | Serologische Pipetten |
| Grifftyp | Ergonomisch |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Füller/Spender |
| Volumen (metrisch) | 100 mL |
| Mehr anzeigen |