Learn More
Serin (L-Serin), LoGiCal
Artikelnummer. 30457468
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457468 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457468 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0359.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Serin (L-Serin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Serine
CAS 56-45-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-Serine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C3 H7 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Serine, -2-amino-3-hydroxypropanoic acid,, (-)-Serine, -2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, -Serine, -alpha-Amino-beta-hydroxypropionic acid, 1: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 225: PN: EP2071334 SEQID: 242 claimed protein, 225: PN: WO2009077864 SEQID: 242 claimed protein, 6: PN: WO2012061268 SEQID: 6 claimed protein, L-(-)-Serine, L-3-Hydroxy-2-aminopropionic acid, L-Ser, beta-Hydroxy-L-alanine
InChI-Formel InChI=1 S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5 H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CO)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-hydroxypropansäure
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 105.09
Menge 10 mg
Formelmasse 105,0426 g/mol