Learn More
SERINC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen SERINC2
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16859794
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20266-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16849794
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20266-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The antibody is specific to SERINC2.
This magnesium-dependent enzyme catalyzes the hydrolysis of ATP coupled with the translocation of calcium from the cytosol to the sarcoplasmic reticulum lumen. Isoform 2 is involved in the regulation of the contraction/relaxation cycle. Wang Y. -G., Submitted (FEB-2001) to the EMBL/GenBank/DDBJ databases. Clark H. F., Genome Res. 13:2265-2270(2003). The MGC Project Team, Genome Res. 14:2121-2127(2004).
Spezifikation
Spezifikation
SERINC2
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q8K0E7, Q96SA4
230779, 313057, 347735
Peptide
Primary
-20°C
SERINC2
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
FKSG84, PRO0899, SERINC2, serine incorporator 2, TDE2, TDE2L, UNQ263/PRO300
Serinc2
IgG
Antigen Affinity Chromatography