Learn More
SERINC1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen SERINC1
Konzentration 0.39 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839794
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20265-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829794
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20265-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The antibody is specific to SERINC1.
SERINC1, also named as KIAA1253, TDE1L and TDE2, belongs to the TDE1 family. SERINC1 enhances the incorporation of serine into phosphatidylserine and sphingolipids.
Spezifikation
Spezifikation
SERINC1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9NRX5
57515
Peptide
Primary
-20°C
SERINC1
0.39 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
KIAA1253, SERINC1, serine incorporator 1, TDE1L, TDE2, TMS 2
SERINC1
IgG
Antigen Affinity Chromatography