Learn More
Binder™ Serie MKFT Wechselklimaschränke
Der BINDER Umweltsimulations-Schrank der Serie MKFT ist der Spezialist für dynamische Klimawechsel zwischen -70 °C und 180 °C. Große Leistungsreserven und schnelles Abkühlen machen ihn zum High Class Produkt für komplexe normgerechte Klimatests.
Marke:  Binder™ 9020-0211
Additional Details : Gewicht : 330.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15910322
  • 35335.46 CHF / 1 Stück
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: -70 °C bis 180 °C
  • Feuchtebereich: 10 % r.F. bis 98 % r.F.
  • Integrierter Wasservorratsbehälter 20 L
  • 4 potenzialfreie Schaltkontakte
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Programmierbarer Betauungsschutz für die Proben
  • Intuitiver Touchscreen Controller mit Zeitabschnitts- und Echtzeitprogrammierung
  • Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
  • Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenraumbeleuchtung
  • Feuchteregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Fehlerdiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm
  • Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
  • Durchführung mit Silikonstopfen 50 mm, links
  • 4 Rollen, zwei mit Feststellbremse
  • Computer-Schnittstelle: Ethernet
  • Steckdose 230 V am seitlichen Bedienelement rechts
  • Einstellbare Rampenfunktion
  • Integrierter Linienschreiber
  • Echtzeituhr
  • Türheizung
  • Alarmmeldung bei Wassermangel im Frischwasserkanister
  • Einschubgitter aus Edelstahlt
  • Schlauchplatzsicherung, inkl. Wasserzu- und ableitung bis 1m Höhe
  • Innenraum aus Edelstahl
  • FCKW-freies Kältemittel R-404A und R-23
  • Kühlung durch Kaskaden-Kompressionskältemaschine
Spezifikation
Spezifikation
16 A
600 x 480 x 400 mm
-70°C to +180°C
50 Hz
400 V
330 kg
115 L
600 x 480 x 400 mm
TFT Touch
MKFT115-400V
5.5 kw