Learn More
BINDER™ Serie M Classic.Line - Trocken- und Wärmeschränke, mit Umluft und umfangreichen Programmfunktionen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit maximal 300 °C und vielseitigen Programmierungsmöglichkeiten eignet sich die Materialprüfschränke der Serie M ideal für Materialprüfungen und Alterungstests. Der leistungsstarke Lüfter sorgt mit einem hohen Luftdurchsatz für schnelles Aufheizen.
Marke:  BINDER™ 9010-0205
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15632096
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +300 °C.
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl
  • Programmgesteuerte Belüftungsklappe
  • Farb-LCD-Steuerung mit Zeitsegmentprogrammierung
  • 2 verchromte Gestelle
  • Unabhängig einstellbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
  • Computerschnittstelle: RS 422
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie M Classic.Line - Trocken- und Wärmeschränke, mit Umluft und umfangreichen Programmfunktionen > Modell: M720-400V; Kapazität: 720 l; Spannung: 400 V; Frequenz: 50/60 Hz;