Learn More
BINDER™ Serie KMF – Konstantklimakammern, mit erweitertem Temperatur-/Feuchtigkeitsbereich
BINDER™ KMF sorgt für konstante Testbedingungen im gesamten Testbereich. Diese Konstantklimakammer hat einen geringen Platzbedarf und Flexibilität in Bezug auf die Wasserversorgung. Der große Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich macht diese Konstantklimakammer ideal für Belastungstests.
Marke: BINDER™ 9020-0343
Beschreibung
- Temperaturbereich: -10 °C bis +100 °C.
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 98 % relative Luftfeuchtigkeit
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Feuchtigkeitsregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
- Innenkammer aus Edelstahl
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basis-Edition
- Intuitive Touchscreen-Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- Einzel-Selbsttest für umfassende Statusanalyse
- Eng verschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- Vermeidung von Glaskorrosion durch spezielle TIMELESS Beschichtung
- 1 Gestell aus Edelstahl
- Zugangsöffnung mit Silikonstopfen, 30 mm, links
- Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Temperaturalarm
- Computerschnittstelle: Ethernet
- Tür-Heizung
Spezifikation
30kg | |
247L | |
Keine Beleuchtung | |
10 bis 98% | |
Feuchtigkeits-Testkammer | |
KMF240-230 V | |
940 x 850 x 1465 mm | |
200 V | |
16 A |
KMF240-230 V, Standard, Serie KMF – Konstantklimakammern mit erweitertem Temperatur-/Feuchtigkeitsbereich, 247 l, 230 V 1 ~ 50/60 Hz | |
Edelstahl | |
max. 1 Std./9 | |
-10°C bis 100°C | |
TFT Touch | |
650 x 485 x 785 mm | |
189 kg | |
2,1 kW | |
50/60Hz |