Learn More
BINDER™ Serie KBW - Wachstumsschränke, mit Licht
Der KBW erreicht mit seiner natürlichen Beleuchtung eine homogene Lichtverteilung. Auf die Art sorgt dieser Wachstumsschrank für konstante Licht- und Temperaturbedingungen.
Marke:  BINDER™ 9020-0340
Additional Details : Gewicht : 407.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15671207
  • 22695.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C.
  • Temperaturbereich mit Licht: +5 °C bis +60 °C.
  • Positionierbare Beleuchtungskassetten mit je 5 Leuchtstoffröhren
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl
  • Intuitiver Touchscreen-Controller mit Zeitsegment- und Echtzeitprogrammierung mit interner Datenaufzeichnung
  • Eng verschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
  • Vermeidung von Glaskorrosion durch spezielle TIMELESS Beschichtung
  • 3 Gestelle aus Edelstahl
  • Zugangsöffnung mit Silikonstopfen, 30 mm, links
  • Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Temperaturalarm
  • Computerschnittstelle: Ethernet
  • Tür-Heizung
Spezifikation
Spezifikation
24.6 cu. ft.
45 kg
698L
Patentiertes Beleuchtungssystem
max. 3 Std./12
Temperaturbereich 0°C über Raumtemperatur bis 70°C
TFT Touch
970 x 576 x 1250 mm
377kg
2,7 kW
50/60Hz
99.2 lb.
KBW720-230 V, Standard, Serie KBW – Wachstumskammern mit Licht, 698 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Edelstahl
Edelstahl
CEE
Wachstumskammer
KBW720-230 V
1270 x 1040 x 1950 mm
200 V
11,3 A
Sonderangebote
Serviceleistungen