Learn More
BINDER™ Serie FED Avantgarde.Line - Trocken- und Wärmeschränke, mit Umluft und erweiterten Zeitfunktionen
Ein BINDER Wärmeschrank der Serie FED Avantgarde.Line bietet nahezu unbegrenzte Leistungsfähigkeit und ist dabei besonders anpassungsfähig. Durch erweiterte Zeitfunktionen und einen regelbaren Lüfter lassen sich Temperatur und Umluftbedingungen ideal steuern.
Marke:  BINDER™ 9010-0301
6545.70 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 166.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15890302
  • 8315.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: +12 °C über Umgebungstemperatur bis +300 °C.
  • Bis zu 30 % geringerer Energieverbrauch im Vergleich zur herkömmlichen Geräten
  • Hohe Temperaturgenauigkeit dank APT.line™ Technologie
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl
  • Steuerung mit LCD-Anzeige und erweiterten Zeitfunktionen
  • Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
  • 2 verchromte Gestelle
  • Integrierte, unabhängige und anpassbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
  • Ergonomisches Griffdesign
  • Ethernet-Schnittstelle
  • USB-Anschluss für Datenaufzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
26.2 cu. ft.
Edelstahl
Forced
741 L
Drying Oven
Edelstahl
FED720-400V
NEMA 5-20P
870 x 1590 x 1165 mm
400 V
3 x 16 A
APT.Line Technology
ASTM Standard
Controller with LCD Display
FED720-400 V, Standard, Series FED Avantgarde.Line - Drying and heating chambers with forced convection and enhanced timer functions, 741 L, 400 V 3 ∼ 50/60 Hz
Ambient +12° to 300°C
LCD
45 kg (99.2 lb.)
2 Std./16 Max.
570 x 1300 x 1000 mm
166 kg
4.5 kW
50/60 Hz
Sonderangebote
Serviceleistungen