Learn More
BINDER™ Serie CB-S Solid.Line CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Modell:
CB-S170-230 V
CB-S260-230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Temperaturbereich: +6 °C über Umgebungstemperatur bis +50 °C
- Feuchtebereich: 90 bis 95 % r.F.
- Autosterilisation durch Heißluft bei +180 °C
- Befeuchtungssystem mit Betauungsschutz
- CO2-Gasmischdüse mit Venturi-Effekt
- CO2-Sensor mit Infrarot-Technologie
- LCD-Display zur Anzeige von Temperatur und CO2 sowie Zusatzinformationen und Alarmen
- Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- Dichtschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- Nahtloser Innenkessel aus Edelstahl
- Gelochte Einschubbleche aus Edelstahl
- Geräte mit Stapeladapter stapelbar
- Fehlerdiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm
- Computer-Schnittstelle: Ethernet
- Potenzialfreier Alarmkontakt
- Stapelkompatibel mit CB Modell gleicher Größe
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Series CB-S - CO2 incubators with hot air sterilization and heat sterilizable CO2 sensor |
| Kapazität (metrisch) | 170 L |
| Temperaturbereich (metrisch) | 6 °C über Raumtemperatur bis 50 °C |
| Display | LCD |
| Modell | CB-S170-230 V |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 560 x 505 x 600 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 680 x 715 x 870 mm |
| Gewicht (metrisch) | 90 kg |
| Spannung | 200/230 V |
| Stromstärke | 10 A |
| Mehr anzeigen |