Learn More
BINDER™ Serie CB CO2 Inkubator, 170 L
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16227551 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
170 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16227551
Marke: BINDER™ 90400133
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CO2-Sensor: IR-Sensor; O2-Bereich (Sauerstoffkonzentration): 0,2 bis 20 Vol.-% O2; Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +4 °C bis 60 °C
  • Automatische Sterilisation mit Heißluft bei 180 °C
  • Doppeltes Befeuchtungssystem mit Kondensationsschutz
  • CO2-Gas-Mischdüse mit Venturi-Effekt
  • Mit Heißluft sterilisierbarer CO2-Sensor mit Infrarottechnologie
  • Anzeige über LCD-Farbmonitor
  • Abschließbarer Türgriff
  • Dicht schließende Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
  • Nahtlose, tiefgezogene innere Edelstahlkammer
  • 2 gelochte Einlegeböden aus reinem Edelstahl
  • Die Geräte sind mit Stapeladapter stapelbar
  • Fehlerbehebungssystem mit optischen und akustischen Alarmen
  • Computerschnittstelle: Ethernet
  • Interne Datenaufzeichnung und USB-Schnittstelle
  • Potentialfreier Alarmkontakt
Spezifikation
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 10 kg
Beschreibung CO2-Inkubatoren
Kapazität (metrisch) 170 L
CO2-Konzentrationsbereich 0 bis 20%
CO2-Sensortechnologie IR-Sensor
Anzahl Einschübe 3 std./6 max.
O2-Konzentrationsbereich 0,2-20 Vol.-% O₂
Relative Luftfeuchtigkeit 50 to 95%
Temperaturbereich (metrisch) 4 °C über Umgebungstemperatur bis 60 °C
Typ CO2 Incubator
Display LCD
Luftfeuchtigkeitsbereich 90 bis 95 % r.F.
Modell CB170-230V-F
Abmessungen (T x B x H) innen 560 x 600 x 505 mm
Abmessungen (L x B x H) 680 x 870 x 715 mm
Gewicht (metrisch) 95 kg
Spannung 240 V
Wirkleistung 1,4 kW
Stromstärke 5,7 A
Frequenz 50/60 Hz