Learn More
Binder™ Serie CB CO2-Inkubatoren
Der BINDER CB eignet sich für alle sensiblen Inkubationsaufgaben und garantiert bestes Zellwachstum. Auch komplexen Kultivierungsansätzen oder individuellen Wachstumsmilieus unter hypoxischen Bedingungen ist dieser BINDER Inkubator durch sein umfangreiches Sortiment an Optionen und Zubehör problemlos gewachsen.
10740.00 CHF - 13140.00 CHF
Spezifikation
elektrische Stromstärke | 10 A |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 170 L |
Innenabmessungen (T x B x H) | 560 x 600 x 505 mm |
Häufigkeit | 50/60 Hz |
Gewicht (metrisch) | 95 kg |
Produktcode | Marke | Bezeichnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bezeichnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15964302 |
Binder™
9040-0132 |
With O2 control |
13140.00 CHF 1 Stück |
056 618 41 11 |
15993210 |
Binder™
9040-0131 |
Standard |
10740.00 CHF 1 Stück |
056 618 41 11 |
Beschreibung
- Temperaturbereich: Umgebungstemperatur plus 4 °C bis 60 °C
- Feuchtebereich: 90 bis 95 % r.F.
- CO₂-Regelbereich: 0-20 Vol.-% CO₂
- O₂-Regelbereich: 0,2-20 Vol.-% O₂ für Modellvarianten mit O₂-Regelung
- Alternativer O₂-Regelbereich: 10-95 Vol.-% O₂, Option für Modellvarianten mit O₂-Regelung
- Bewährtes Antikontaminationskonzept mit 180 °C Heißluftsterilisation
- Heißluftsterilisierbarer CO₂-Sensor mit Einstrahl-Infrarot-Technologie
- CO₂-Gasmischdüse mit Venturi-Effekt
- Intuitiv bedienbarer Touchscreen-Controller
- Interne Messwertaufzeichnung über USB-Schnittstelle in offenem Format auslesbar
- Optimiertes Doppelschalen-Befeuchtungssystem mit Betauungsschutz
- Auf 170 Liter vergrößerter Innenraum bei gleichem Footprint (im Vergleich zum Vorgängermodell)
- Stapelhöhe nur 1,80 m für gute Bedienbarkeit des oberen Gerätes
- Fail Safe CO₂-Autodiagnosesystem zum pH-Schutz der Zellkulturen
- DuoDoor™-System: Außen- und Glastür mit einem Handgriff zu öffnen
- Abschließbarer Türgriff
- Computer-Schnittstelle: Ethernet
- Potentialfreier Alarmkontakt
- Dichtschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- Gelochte Einschubbleche aus Edelstahl
- Geräte mit Stapeladapter stapelbar
Spezifikation
10 A | |
560 x 600 x 505 mm | |
95 kg | |
200/240 V |
170 L | |
50/60 Hz | |
4° above ambient to 60°C | |
1.4 kw |