Learn More
BINDER™ Serie CB CO2 Inkubator, 170 L
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Spannung:
200/240 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Temperaturbereich: Umgebungstemperatur plus 4 °C bis 60 °C
- Feuchtebereich: 90 bis 95 % r.F.
- CO₂-Regelbereich: 0-20 Vol.-% CO₂
- O₂-Regelbereich: 0,2-20 Vol.-% O₂ für Modellvarianten mit O₂-Regelung
- Alternativer O₂-Regelbereich: 10-95 Vol.-% O₂, Option für Modellvarianten mit O₂-Regelung
- Bewährtes Antikontaminationskonzept mit 180 °C Heißluftsterilisation
- Heißluftsterilisierbarer CO₂-Sensor mit Einstrahl-Infrarot-Technologie
- CO₂-Gasmischdüse mit Venturi-Effekt
- Intuitiv bedienbarer Touchscreen-Controller
- Interne Messwertaufzeichnung über USB-Schnittstelle in offenem Format auslesbar
- Optimiertes Doppelschalen-Befeuchtungssystem mit Betauungsschutz
- Auf 170 Liter vergrößerter Innenraum bei gleichem Footprint (im Vergleich zum Vorgängermodell)
- Stapelhöhe nur 1,80 m für gute Bedienbarkeit des oberen Gerätes
- Fail Safe CO₂-Autodiagnosesystem zum pH-Schutz der Zellkulturen
- DuoDoor™-System: Außen- und Glastür mit einem Handgriff zu öffnen
- Abschließbarer Türgriff
- Computer-Schnittstelle: Ethernet
- Potentialfreier Alarmkontakt
- Dichtschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- Gelochte Einschubbleche aus Edelstahl
- Geräte mit Stapeladapter stapelbar
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | With O2 control |
| Kapazität (metrisch) | 170 L |
| CO2-Sensortechnologie | IR-Sensor |
| O2-Konzentrationsbereich | 0.2 to 20% |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 90 bis 95 % |
| Temperaturbereich (metrisch) | Ambient +4° to 60°C |
| Typ | CO2 Incubator |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 560 x 600 x 505 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 560 x 600 x 505 mm |
| Gewicht (metrisch) | 95 kg |
| Mehr anzeigen |