Learn More
Kautex™ Brauner 200 ml-PVC-Behälter der Serie 310 mit weitem Hals
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 ml
Packungsgröße:
288 Stück
Beschreibung
- Der weite Hals erleichtert das Befüllen und Reinigen des Behälters
- Mit manipulationssicherem Verschluss
- Quadratisch
- Auslaufsicherer Verschluss aus schwarzem Polypropylen
- Zu den Anwendungen gehören Verpackung, Dispensierung, Versand von Proben und Lagerung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 200 ml |
| Farbe | Braun, durchscheinend |
| Abmessungen (L x B x H) | 59.5 x 59.5 x 98.5 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 41 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Transport, Lagerung |
| Enthält | Schraubverschluss |
| Material | PVC |
| Anzahl pro Karton | 288/Karton |
| Anzahl pro Packung | 48/Pckg. |
| Produktlinie | Serie 310 |
| Mehr anzeigen |