Learn More
Kautex™ Serie 301 500 ml-Enghalsflaschen aus LDPE
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- LDPE-Naturtönung
- Runde Form
- Auslaufsicher bei Bestellung mit Tropfflappen oder Sprühdeckel, nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Gewindegröße (metrisch) | 25 mm |
| Closure Included | Nein |
| Höhe (metrisch) | 177 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 75 mm |