Learn More
Robu™ Filterscheiben Serie 15
Robu™ Filterscheiben der Serie 15 verfügen über eine einzigartige Porenstruktur, die sie flexibel und unglaublich vielseitig für eine Vielzahl von Anwendungen macht.
Marke:  Robu™ 15304
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12060422
  • 52.15 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Oberflächen unbehandelt
  • Zylindrischer Schliff
  • Die Flächen sind druckgeformt und können Dickenabweichungen aufweisen
Spezifikation
Spezifikation
Unbehandelte Oberfläche
10 bis 16 μm
3,5 ± 0,8 mm
30 mm
Glas
Zylindrisch
Filterscheibe