Learn More
Robu™ Filterscheiben Serie 15
Robu™ Filterscheiben der Serie 15 verfügen über eine einzigartige Porenstruktur, die sie flexibel und unglaublich vielseitig für eine Vielzahl von Anwendungen macht.
Marke:  Robu™ 15202
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10205701
  • 3.60 CHF / 1 Stück
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 29-05-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Oberflächen unbehandelt
  • Zylindrischer Schliff
  • Die Flächen sind druckgeformt und können Dickenabweichungen aufweisen
Spezifikation
Spezifikation
Untreated surface
Glass
Filter Disc
3 ± 0.7 mm
40 to 100 μm
Cylindrical
20 mm