Learn More
Scientific Industries Serielles Kabel für Enviro-Genie
Artikelnummer. 11371454 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Enviro-Genie
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11371454 Enviro-Genie 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11371454 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. 83041375
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.09 CHF
    22.80 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.29 CHF
    15% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses serielle Kabel kann verwendet werden, um den Enviro-Genie über eine serielle Schnittstelle an einen Computer für die Datenerfassung oder Programmierung anzuschließen.
  • Zum Anschluss des Enviro-Genie an einen Computer über eine serielle Schnittstelle für die Datenerfassung oder Programmierung
  • Serielles Standard-Kabel, 9-polig, gerade, beidseitiger Buchsenanschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Serielles Kabel
Gewicht (angloamerikanisch) 1 lb.
Gewicht (metrisch) 0,45 kg
Farbe Grau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Datenübertragung und Programmierung über serielle Schnittstelle
Zur Verwendung mit (Geräte) Enviro-Genie
Verpackungsmenge Je 1