Learn More
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads Streptavidin-blockierte magnetische Partikel
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Verpackung:
1 mL
5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 mg/mL |
| Verpackung | 5 mL |
| Durchmesser (metrisch) | 1 μm |