Learn More
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Streptavidin-blockierte magnetische Partikel
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 mg/ml |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Beschreibung | Sera-Mag Magnetic Beads |
| Material | Magnetit |
| Verpackung | 100 mL |
| Menge | 100 ml |
| Durchmesser (metrisch) | 1 μm |