Learn More
Cytiva Magnetische Neutravidin-beschichtete SpeedBeads™ Partikel,1 µm, 1 % Feststoffe, 0.05 % Na-Azid
Erfassung biotinylierter Sonden. Ihre “ Blumenkohlstruktur” verleiht Sera-Mag-Beads ein hohes Bindungsvermögen. Neutravidin SpeedBeads kombinieren schnell reagierende Kinetik und schwache, unspezifische Bindung und sorgen damit für einen erhöhten Durchsatz und für mehr Präzision in verschiedenen Immunoassay- und molekularbiologischen Anwendungen.
321.00 CHF - 6336.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 1 % Feststoffe (10 mg/ml) |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2°bis 8 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunoassays, Aufbau von cDNA-Bibliothek, Erfassung biotinylierter Targets wie Oligonukleotide, Antikörper, Antigene, sonstige Proteine und kleine Moleküle |
Enthält | 0.05% Na-Azid |
Durchmesser (metrisch) | 1 μm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11528692
|
Cytiva
78152104010150 |
5 mL |
1032.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11854143
|
Cytiva
78152104010350 |
100 mL |
6336.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11864143
|
Cytiva
78152104011150 |
1 ml |
321.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Neutravidin Beads zeigen eine hohe Affinität, wenn es um das Binden an biotinylierte Liganden geht, z. B. Proteine, Nukleinsäuren und Peptide. Sie reagieren schnell auf Magnetfelder. Das verkürzt Assay-Zeiten, verbessert die Präzision, und sie können sich schneller durch Lösungen mit höherer Viskosität bewegen.
- Verfügbar mit Bindungsvermögen für Biotin imBereich von 3500-4500 pmol/mg.
Spezifikation
1 % Feststoffe (10 mg/ml) | |
Immunoassays, Aufbau von cDNA-Bibliothek, Erfassung biotinylierter Targets wie Oligonukleotide, Antikörper, Antigene, sonstige Proteine und kleine Moleküle | |
1 μm |
2°bis 8 °C | |
0.05% Na-Azid |