Learn More
Cytiva Magnetische Neutravidin-beschichtete SpeedBeads™ Partikel,1 µm, 1 % Feststoffe, 0.05 % Na-Azid
Erfassung biotinylierter Sonden. Ihre “ Blumenkohlstruktur” verleiht Sera-Mag-Beads ein hohes Bindungsvermögen. Neutravidin SpeedBeads kombinieren schnell reagierende Kinetik und schwache, unspezifische Bindung und sorgen damit für einen erhöhten Durchsatz und für mehr Präzision in verschiedenen Immunoassay- und molekularbiologischen Anwendungen.
Marke:  Cytiva 78152104010150
980.40 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21653" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.20420kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11528692
  • 1032.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Neutravidin Beads zeigen eine hohe Affinität, wenn es um das Binden an biotinylierte Liganden geht, z. B. Proteine, Nukleinsäuren und Peptide. Sie reagieren schnell auf Magnetfelder. Das verkürzt Assay-Zeiten, verbessert die Präzision, und sie können sich schneller durch Lösungen mit höherer Viskosität bewegen.
  • Verfügbar mit Bindungsvermögen für Biotin imBereich von 3500-4500 pmol/mg.
Spezifikation
Spezifikation
1 % Feststoffe (10 mg/ml)
Immunoassays, Aufbau von cDNA-Bibliothek, Erfassung biotinylierter Targets wie Oligonukleotide, Antikörper, Antigene, sonstige Proteine und kleine Moleküle
5 mL
2°bis 8 °C
0.05% Na-Azid
1 μm