Learn More
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads Amin-blockierte Partikel
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Sera-Mag SpeedBeads Amin-blockierte Partikel kombinieren eine schnelle magnetische Reaktionszeit und ein hohes Bindungsvermögen mit einer großen Oberfläche, hoher Empfindlichkeit, Stabilität, physischer Integrität und schneller Reaktionskinetik.
Der Kern des Partikels wird durch Emulsionspolymerisation freier Radikale aus Styrol und Säuremonomer hergestellt. Auf diesen Kern werden zwei Schichten Magnetit aufgetragen. Das führt zu kürzeren magnetischen Reaktionszeiten. Dann wird die Oberfläche mit einer nicht-tensidischen, nicht-Protein-basierten Methode blockiert, um nicht-spezifische Proteinbindungen zu verhindern.
- Nicht-tensidische, nicht-proteinblockierende Reagenzien ermöglichen eine sehr geringe unspezifische Bindung von Proteinen aus der Probenmatrix
- Die schnelle Reaktionskinetik erhöht den Durchsatz und die Präzision und ermöglicht auch eine schnellere Bewegung durch dickflüssige Lösungen
- Die spezielle blumenkohlähnliche Oberfläche bietet eine größere Fläche für Bindungsreaktionen im Vergleich zu Partikeln mit glatten Oberflächen
- Der gleichmäßige Nenndurchmesser von 1 μm ergibt eine ausgezeichnete Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
Der Kern des Partikels wird durch Emulsionspolymerisation freier Radikale aus Styrol und Säuremonomer hergestellt. Auf diesen Kern werden zwei Schichten Magnetit aufgetragen. Das führt zu kürzeren magnetischen Reaktionszeiten. Dann wird die Oberfläche mit einer nicht-tensidischen, nicht-Protein-basierten Methode blockiert, um nicht-spezifische Proteinbindungen zu verhindern.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 mg/ml |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Menge | 5 mL |
| Durchmesser (metrisch) | 1 μm |