Learn More
Cytiva Sera-Mag™ carboxylat-modifizierte magnetische Beads, hydrophob
Artikelnummer. 11889782 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
15 ml
100 mL
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11889782
Marke: Cytiva 44152105050450
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hervorragend geeignet für die direkte Kopplung von Oligos oder Proteinen an Beads. Ihre Blumenkohlstruktur verleiht Sera-Mag-Beads ein hohes Bindungsvermögen. Die Carboxylgruppen auf diesen einschaligen Magnetit-Beads können durch die Standard-EDC/EDAC-Chemie aktiviert werden, um mit freien Aminogruppen zu reagieren und Amidbindungen zu bilden.
  • High binding capacity
  • 1.0μm diameter
  • High carboxyl acid content for binding for binding DNA and proteins
  • Hydrophobic bead based on crosslinking requirements for the encapsulation layer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5% solids (50mg/mL)
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA Sample Prep, Protein Purification
Menge 1 l
Durchmesser (metrisch) 1 μm