Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Roto-Flo™ Durchflussanzeige aus Polystyrol für einen Innendurchmesser von 7.9 bis 11 mm Schläuche
Artikelnummer. 11392214
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Messröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11392214 Messröhrchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11392214 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. H199370003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.25 CHF
    20.09 CHF / 1 Stück
    Sparen 7.16 CHF
    26% Rabatt
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Durchflussanzeige mit grünen Schaufelrädern passt sich dem Durchfluss an
  • Eignet sich für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 7.9 bis 11 mm (0.31 x 0.43 Zoll)
  • Mit Widerhaken versehene Schlauchenden
Spezifikation
Spannung 0/1 V
Zur Verwendung mit (Geräte) Messröhrchen
Typ Durchflussanzeige