Learn More
Applied Biosystems™ Sequence Detection System v2.4 Enterprise Edition
Artikelnummer. 15830363 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Software
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15830363 1 Software 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15830363 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4350490
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Software des Sequenzerkennungssystems (SDS) Version 2.
Funktionen der SDS-Software:
  • Unterstützte Tm-Abrufe
  • Erstellung und Speicherung von Analysevorlagen auf Detektorbasis für die Verwendung mit anderen Platten
  • Automatische Analyse von Platten mit Analyseeinstellungen
  • Verbesserungen bei Amplifikationsdiagrammen, einschließlich der Möglichkeit, Diagramme nach Probe und Ziel anzuzeigen, sowie Umschalten zwischen linearer/Protokollanzeige
  • Zugriff auf das Platten-Dienstprogramm über das Hauptmenü
  • Möglichkeit zum Export von Ergebnissen oder Daten von bis zu 50 Platten auf einmal sowie einer Auswahl an zu exportierenden Ergebnisspalten mit dem Dienstprogramm für den Batch-Export
  • Möglichkeit zur Einrichtung von Standardkurvenverdünnungen für AQ-Experimente mit einem Assistenten
  • Möglichkeit, Run-Dokumente vom AQ- zum RQ-Format umzustellen und umgekehrt
Standard- und Enterprise-Editionen
Die Standardversion der SDS-Software für das Fast Real-Time PCR-System 7900HT verwendet zwei Automatisierungssoftwaretools—Platten-Dienstprogramm und Automationssteuerung — zur vollständigen Automatisierung von Anwendungen mit hohem Durchsatz für Genexpression und SNP-Genotypisierung, die nur minimale Anwendereingriffe erfordern.
Die Enterprise Edition der SDS-Software ist eine Anwendung mit hohem Durchsatz für die Speicherung, Organisation und Analyse großer Mengen von Genexpressions- und Genotypisierungsdaten auf dem 7900HT Fast Real-Time PCR-System
  • Upgrade auf Oracle Database 11g
  • Prozessbasierte Qualitätsmarkierungen für verbesserte Qualitätskontrolle, Problembenachrichtigung, Filterung und Fehlerbehebung
  • Verbesserte Tools für die Überprüfung und Datengruppen
  • Assistentenbasierte Erstellung von Plattendokumenten
  • Unterstützung für Plus-/Minus-Assays
  • Neu konstruierte SDS Automationssteuerung
  • Möglichkeit zum Speichern von Platten, die mit dem Vorlagen-Batch-Dienstprogramm direkt in der Datenbank erstellt wurden
Die Unternehmensdatenbank ermöglicht Anwendern die Verarbeitung von bis zu 5.000 x 384-Well-Platten (insgesamt 384 Marker), was 1,92 Millionen Genotypen entspricht. Mit dem Relative Quantitation (RQ) Manager können Kunden auch 200 x 384-Well-Platten verarbeiten (96 Detektoren mit vierfachen Datenpunkten pro multiplex-endogener Steuerung), was 153.600 Datenpunkten entspricht.
Unterstützung der Anforderungen nach 21 CFR Teil 11
Die SDS Software Enterprise Edition ist die einzige Version der SDS Software, die die Anforderungen von 21 CFR Teil 11 unterstützt und Sicherheit, Auditing-Funktionen, elektronische Signaturen und elektronische Aufzeichnungen bietet. Diese Funktionen eliminieren herkömmliche Papierunterlagen und verringern die Anfälligkeit für Signaturbetrug und die fehlerhafte Ablage von Berichten, was den Informationsaustausch und die Datensuche beschleunigt. Die Ergebnisse sind geringere Speicherkosten, eine bessere Datenintegration und eine überragende Produktqualität.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Software Type Datenanalyse für die Real-Time PCR
Inhalt und Lagerung 1 Software-Kit
Format 384-Well-Platte
Zur Verwendung mit (Geräte) Applied Biosystems 7500HT schnelles Echtzeit-PCR-System
Produkttyp Software Sequenzerkennungssystem (SDS)
Menge 1 Software
Softwarekategorie Software