Learn More
Fisherbrand™ Septum für 10-425-Gewindekappe
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau, Weiß
Rot, Weiß
Rot-Orange, Transparent
Weiß
Material:
Naturkautschuk, TEF
PTFE rein
PTFE, Silikon
Silikon
Packungsgröße:
1000 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Septa |
| Farbe | Blau, Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9.5 mm |
| Material | Silikon |
| Vorgeschlitzt | Ja |
| Menge | 1000 |
| Dicke (metrisch) | 1,5 mm |