missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Septin-9 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-20303
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Septin-9 Polyclonal specifically detects Septin-9 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
| Septin-9 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal | |
| AF17q25, FLJ75490, KIAA0991Ov/Br septin, MLL septin-like fusion protein, MLL septin-like fusion protein MSF-A, MSF1NAPB, MSFMLL septin-like fusion, Ovarian/Breast septin, PNUTL4, SeptD1, septin 9, Septin D1, septin-9, SINT1 | |
| Rabbit | |
| 65 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 10801 | |
| Human, Mouse | |
| IgG |
| Western Blot | |
| 1.03mg/mL | |
| Western Blot 1:1000-1:10000 | |
| Q9UHD8 | |
| 43352 | |
| Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human SEPT9. The exact sequence is proprietary. | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse. Species reactivity based on sequence identity: Rat (89%). | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur