Learn More
Applied Biosystems™ Septa for 384-Well Plates, for 3500/SeqStudio™ Flex
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Diese Septen für 384-Well-Platten sind für die Verwendung mit Applied Biosystems 3500 und SeqStudio Flex Genanalysatoren vorgesehen.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 20 x |
| Format | 384-Well-Platte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 3500 Serie Genanalysatoren, SeqStudio Flex Serie Genanalysatoren |
| Produkttyp | Septenplatte |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Inhalt und Lagerung | Dieses Produkt enthält 20 Septen. |