Learn More
Applied Biosystems™ Septa for 0.5 mL sample tubes (for the 310 Genetic Analyzer)
Artikelnummer. 15819726 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 500
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15819726 Je 500 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15819726 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 401956
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dies sind Septen-Abdeckungen für 0.5 ml-Probenröhrchen zur Verwendung mit dem 310 Genanalysator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Jede Packung enthält 500 Septen.
Zur Verwendung mit (Geräte) 310 Genanalysator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Produkttyp Septa
Menge Je 500
Versandbedingung Raumtemperatur
Röhrchentyp Einwegröhrchen, konisches Röhrchen, Assay-Röhrchen
Nur für Forschungszwecke