Beschreibung
This is a septa cathode buffer container intended for use with Applied Biosystems Dx genetic analyzers.
Dieser Septa-Kathodenpuffer-Behälter wurde für die Verwendung mit dem 3500 Dx/3500xL Dx Genanalysator entwickelt.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 10 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 3500xL Dx Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator |
| Produkttyp | Septa Kathodenpufferbehälter |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Inhalt und Lagerung | Jede Packung enthält 10 Behälter. |
For In Vitro Diagnostic Use Only