Learn More
Thermo Scientific™ Septen für 8-425 Gewindekappen
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Septen für 8-425 Gewindekappen werden aus PTFE, PTFE/Gummi oder PTFE/Silikon hergestellt und sind somit für zahlreiche Anwendungsbereiche geeignet.
- Septen mit PTFE-Scheibe sind chemisch inert
- Septen aus PFTE/rotem Gummi sind eine wirtschaftliche Wahl für viele GC-Applikationen
- PTFE/Silikon-Septen werden am häufigsten in HPLC- und IC-Applikationen verwendet
- Vorgeschlitzte Septen lassen sich mit dünnen Nadeln leichter durchstechen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Transparent, Rot |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | PTFE, Silikon |
| Septum | PTFE/Silikon |
| Verschlussgröße | 8 bis 425 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hitachi™ Autosampler |