Learn More
SEPT7 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1G12D1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen SEPT7
Klon 1G12D1
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16848515
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66542-1-IG-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16838515
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66542-1-IG-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the Jumonji, AT-rich interactive domain 1 (JARID1) histone demethylase protein family. The encoded protein plays a role in gene regulation through the histone code by specifically demethylating lysine 4 of histone H3. The encoded protein interacts with many other proteins, including retinoblastoma protein, and is implicated in the transcriptional regulation of Hox genes and cytokines. This gene may play a role in tumor progression.
Spezifikation
Spezifikation
SEPT7
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CDC10, CDC10 protein homolog, CDC3, Nbla02942, SEPT7, SEPT7A, septin 7
SEPT7
IgG1
Protein G
Antibody
1G12D1
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Rat, Mouse, Human
O55131, Q16181, Q9WVC0
235072, 64551, 989
SEPT7 Fusion Protein Ag4309
Primary
-20°C
SEPT7