Learn More
Cytiva Sephadex™ G15 Medien
Artikelnummer. 11504875 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11504875
Marke: Cytiva 17002001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Gelfiltrationsmedium zum Entsalzen und Pufferaustausch für kleine Biomoleküle, die ein Molekulargewicht von über 1500 aufweisen
  • Zwecks Festlegung der maximalen Durchflussrate und des maximalen Drucks verhalten sich Beads wie starre Kugeln nach dem Darcy-Gesetz
  • Arbeitsbereich pH-Wert 2 bis 13
  • Partikelgrößenbereich nasser Beads von 60 bis 180 μm
  • Bead-Volumen in destilliertem Wasser 2.5 bis 3.5 ml/g
  • Ausschlussgrenze: <1.5 x 103 für Dextrane, < 1.5 x 103 für globuläre Proteine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 g
Flussrate
Partikelgröße 60 bis 180 μm in nasser Form, 40 bis 120 μm in trockener Form
Säulenbettvolumen 2.5 bis 3.5 ml/g in destilliertem Wasser
Produkttyp Sephadex G15 Medium
Format Feste Beads
Innendurchmesser (metrisch) 2.6 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nützlich für Entsalzung und Pufferaustausch von Peptiden und kleinen Biomolekülenmit >1500 Molekulargewicht
Höhe (angloamerikanisch) 11,81 in.
Höhe (metrisch) 30 cm
Max. Druck 20-47 cm/h, Druckabfall cm H2O/Betthöhe = 2, Betthöhe 30 cm, 2.6 cm ID
pH-Bereich 2 bis13
Support-Typ Quervernetztes Dextran
Probentyp Peptide und kleine Biomoleküle
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C