Learn More
MP Biomedicals™ Sephadex™ G-25
Artikelnummer. 11425222 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11425222 10 g
11435222 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425222 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0219525410
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird in der Affinitätschromatographie, Proteinchromatographie und Gelfiltrationschromatographie verwendet. Sephadex™ G-25 ist ein Gelfiltrationsmedium, das zur Untersuchung der Beschleunigung der Wundheilung bei Diabetes und zur Behandlung von Epithelschäden eingesetzt wurde.
  • Gelfiltrationsmedium, das in der Affinitätschromatographie, Proteinchromatographie und Gelfiltrationschromatographie verwendet wird
  • Wurde zur Untersuchung der Beschleunigung der diabetischen Wundheilung und der Behandlung von Epithelschäden eingesetzt.
Spezifikation
Menge 10 g
Flussrate 100 bis 150 cm/h.
Produkttyp Sephadex G-25 Medium
Format Pulver
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern (15 °C bis 30 °C)
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.