Learn More
Cytiva Sephadex™ G-100 Medien
Artikelnummer. 11544885 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Flussrate:
1 ml/min
4,2 ml/min
Partikelgröße:
100 bis 310 μm in nasser Form, 100 bis 310 μm in trockener Form
25 bis 100 μm in nasser Form, 10 bis 40 μm in trockener Form
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11544885
Marke: Cytiva 17006101
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wird üblicherweise zum Entsalzen und Pufferaustausch sehr großer Biomoleküle verwendet
  • Erhältlich in zwei Partikelgrößenbereichen
Feinpartikelgröße
  • Partikelgröße, trocken: 40 bis 120 μm
  • Fraktionierungsbereich, globuläre Proteine: 4000 bis 150,000
Superfeinpartikelgröße
  • Partikelgröße, trocken: 10 bis 40 μm
  • Fraktionierungsbereich, globuläre Proteine: 4000 bis 100,000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 g
Flussrate 1 ml/min
Partikelgröße 25 bis 100 μm in nasser Form, 10 bis 40 μm in trockener Form
Säulenbettvolumen 15 bis 20 ml/g in destilliertem Wasser
Produkttyp Sephadex G-100 Medium
Format Feste Beads
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nützlich für das Entsalzen und den Pufferaustausch sehr großer Biomoleküle
Max. Druck 0.096 bar
pH-Bereich 2 bis 10
Support-Typ Quervernetztes Dextran
Probentyp Große Biomoleküle
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C