Learn More
Heidolph™ Scheidetrichterhalter
Artikelnummer. 30274398 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
50 bis 500 mL Trenntrichter
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
30274398 50 bis 500 mL Trenntrichter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30274398 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 1130000893
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein flexibler Halter ermöglicht das Schütteln von Scheidetrichtern mit einem Volumen von 50 bis 500 ml.
Ein flexibler Halter ermöglicht das optimale Schütteln von Scheidetrichtern mit einem Volumen von 50 bis 500 ml. Der einzelne Trenntrichterhalter wird vormontiert geliefert und Sie benötigen kein Werkzeug, um ihn auf einer perforierten Plattform mit universeller Perforation auf der Schüttelplattform zu montieren.
Getestet mit einem 250-ml-Scheidetrichter, können Sie maximal drei Scheidetrichter nebeneinander auf der perforierten Plattform 1000 und maximal vier auf der perforierten Plattform 2000 platzieren. Darüber hinaus möchten wir insbesondere auf den optimierten Winkel für die Belüftung während des Rüttelvorgangs hinweisen.
Geeignet für Plattformschüttler mit orbitaler und hin- und hergehender Schüttelbewegung, wie z. B. Unimax 1010/2010 und Promax 1020/2020.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 50 bis 500 mL Trenntrichter
Produkttyp Scheidetrichterhalter
Zur Verwendung mit (Geräte) Hei-SHAKE Serie Orbital- und Hubschüttler