Learn More
Heidolph™ Scheidetrichteraufsatz
Artikelnummer. 10100981 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 und Promax 1020
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10100981 Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 und Promax 1020 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10100981 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5497800000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör für Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 und Promax 1020
Geeignet für 4 Scheidetrichter (50 ml, konisch) oder 4 Scheidetrichter (100 ml, konisch) bis zu einer Gesamtlänge von 15,5 cm vom Stopfen bis zum Absperrhahn (einschließlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 4 Scheidetrichter (50 ml, konisch) oder 4 Scheidetrichter (100 ml, konisch) bis zu einer Gesamtlänge von 15,5 cm vom Stopfen bis zum Absperrhahn (einschließlich)
Produkttyp Scheidetrichteraufsatz
Zur Verwendung mit (Geräte) Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 und Promax 1020