Learn More
Lenz Laborglasintrumente Scheidetrichter, konisch, bernsteinfarben, ohne Skala, mit PTFE-Stopfen
Artikelnummer. 11913451
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
500 ml
1 l
2 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11913451
Marke: Lenz Laborglasintrumente 04008170
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
  • Ohne Skala, mit PTFE-Stopfen
  • Mit Schraubgewindehalterung
  • Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 l
Material Borosilikatglas 3.3