Learn More
Lenz Laborglasintrumente Scheidetrichter nach Squibb, bernsteinfarben, mit PTFE-Stopfen, ohne Skala
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 04018173
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
- Ohne Skala
- Mit PTFE-Stopfen
- Mit Schraubgewindehalterung
- Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
2 l | |
Borosilikatglas 3.3 | |
NS 29/32 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Scheidetrichter nach Squibb, bernsteinfarben, mit PTFE-Stopfen, ohne Skala > 2000 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur