Learn More
Lenz Laborglasintrumente Scheidetrichter nach Squibb, bernsteinfarben, mit PTFE-Stopfen, ohne Skala
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
- Ohne Skala
- Mit PTFE-Stopfen
- Mit Schraubgewindehalterung
- Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Verbindungsnummer | NS 29/32 |