Learn More
Glassco Laboratory Equipments Trennende Trichterform Birnen, Rohrgröße: 6
Artikelnummer. 32210071
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 L
2 L
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
32210071 1 L 6 Stück
32210070 2 L 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 32210071 Lieferant Glassco Laboratory Equipments Lieferanten-Nr. EU152.202.06
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ausgestattet mit PTFE-Absperrhahn und PE-Stopper.
  • Entspricht dem ISO 4800-Standard
  • Ohne Abschluss
  • N/S: 29/32
  • Weißdruck
  • 3.3 Boro-Glas
  • Chemisch beständig
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 L
Material Borosilikatglas (3.3)
Skala Nein
Verbindungsnummer 29/32
Produkttyp Birnenförmiger Scheidetrichter